1.11695
TLC Silica gel 60 H
mean particle size 15 µm
Synonim(y):
Silica gel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Właściwości
binder: no
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 1 kg
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
wielkość cząstki
5-40 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
gęstość nasypowa
200‑800 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Particle size: 90 % between 3.5 - 25.0 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure silica gel before additive addition.