Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł 452,25 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł 1732,50 zł |
Informacje o tej pozycji
452,25 zł
Cena katalogowa603,00 złZaoszczędź 25%vapor density
4.18 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
liquid
purified by
glass distillation, redistillation
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI key
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified by redistillation, ≥99.5% | description ≥99% | description ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0% | description derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0% |
| assay ≥99.5% | assay ≥99% | assay ≥99.0%, ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.533 (lit.) | refractive index n20/D 1.533 (lit.) | refractive index n20/D 1.526 (lit.) | refractive index n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.528 |
| density 0.962 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.962 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.952 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.952 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 197-200 °C (lit.) | bp 197-200 °C (lit.) | bp 187-189 °C (lit.) | bp 187-189 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenethylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?