Przejdź do
8.41620
Cykloheksylometanol
for synthesis
Synonim(y):
Cyclohexylmethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-857-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
330 °C
dilution
(for synthesis)
transition temp
flash point 77 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
InChI key
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.927 - 0.934
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cykloheksylometanol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841620005004022536647005
841620025004022536884653