1.09303
LiChroprep® RP-18 (25-40 µm)
for liquid chromatography
Synonim(y):
LiChroprep® RP-18
Wybierz wielkość
1276,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1276,00 zł
Polecane produkty
Materiały
silica gel (irregularly-shaped)
Poziom jakości
linia produktu
LiChroPrep®
grupa aktywna macierzy
Irregular-Shaped Silica Gel
wielkość cząstki
20-40 μm
wielkość porów
10 nm mean pore size
gęstość nasypowa
360 kg/m3
Zastosowanie
plasma purification
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Powtarzalną, jednorodną matrycę z żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie
- Wąski, dobrze zdefiniowany rozkład wielkości cząstek zapewniający wysoką wydajność i wysoką przepuszczalność
- Duże wielkości partii do 200 kg w modyfikacji
Opakowanie
Komentarz do analizy
Ciśnienie: ≤ 12 bar
Teoretyczne płytki (N/m) (Toluen): ≥ 3000
Acetofenon/Kwas cynamonowy: 1,1 - 1,3
Acetofenon/Fenol: 1,8 - 2,2
1-Naftol/Fenol: 3,9 - 4,4
Współczynnik wydajności (Toluen): 19,0 - 24,0
Wielkość cząstek (d10): 18,0 - 22,0 µm
Wielkość cząstek (d50): 34.0 - 39.0 µm
Wielkość cząstek (d90): 58,0 - 71,0 µm