Przejdź do
60757
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
230-400 mesh, fully endcapped
Synonim(y):
Reversed phase silica gel 90 C18
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
C18-reversed phase silica gel, suitable for column chromatography, fully endcapped
form
gel form
Quality Segment
quality
fully endcapped
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
400 m2/g
surface coverage
max. surface coverage (C) 17‑18% ±4 μmol/m2
matrix
Silica
matrix active group
C18 phase
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
pore size
90 Å pore size
suitability
suitable for column chromatography
separation technique
reversed phase
Application
for reversed phase and ion pair chromatography
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
607566075979297
pore size
90 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
90 Å pore size
pore size
110 Å pore size
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
particle size
15-25 μm
particle size
40-63 μm
particle size
40-75 μm
matrix active group
C18 phase
matrix active group
C18 phase
matrix active group
C8
matrix active group
amino-functionalized silica
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
form
gel form
form
gel form
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C18-reversed phase silica gel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seham S El-Din El-Hawary et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-12-19)
The prevalence of hepatic diseases globally and in Egypt particularly necessitates an intensive search for natural hepatoprotective candidates. Despite the traditional use of Chrysophyllum oliviforme L. and C. cainito L. leaves in the treatment of certain ailments, evidence-based reports on
Erica C Larson et al.
PloS one, 15(5), e0233485-e0233485 (2020-05-30)
Antimicrobial resistance is a growing global health and economic concern. Current antimicrobial agents are becoming less effective against common bacterial infections. We previously identified pyrrolocins A and C, which showed activity against a variety of Gram-positive bacteria. Structurally similar compounds
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
60757-50G04061838550545
60757-250G04061838550538
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?