Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3100,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3100,00 zł
Nazwa produktu
C18-Reversed phase silica gel, suitable for column chromatography, fully end-capped
form
gel form
Quality Level
quality
fully end-capped
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
380 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
C18 phase
particle size
15-25 μm
pore size
100 Å pore size
suitability
suitable for column chromatography
separation technique
reversed phase
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 15-25 μm | particle size 230-400 mesh, 40-63 μm | particle size 40-63 μm | particle size 75-200 μm |
| matrix Silica | matrix Silica | matrix Silica | matrix Silica |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| pore size 100 Å pore size | pore size 90 Å pore size | pore size 90 Å pore size | pore size 0.7-0.9 cm3/g pore volume, 110 Å pore size |
| matrix active group C18 phase | matrix active group C18 phase | matrix active group C8 | matrix active group silica |
| form gel form | form gel form | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 60756-50G | 04061838550521 |
| 60756-250G | 04061833439401 |