Przejdź do
1.09390
LiChroprep® Si 60 (25-40 µm)
for liquid chromatography
Synonim(y):
Silica, Silicon dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
20-40 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
matryca z żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie, idealna do prostych procesów adsorpcji i chromatografii w fazie normalnej
Application
LiChroprep Si 60 (25-40 µm) do chromatografii cieczowej. CAS 7631-86-9, numer WE 231-545-4, wzór chemiczny SiO₂.
Features and Benefits
LiChroprep® Si 60 (25-40 µm) zapewnia użytkownikom:
  • Powtarzalną, jednorodną matrycę z żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie
  • Wąski, dobrze zdefiniowany rozkład wielkości cząstek zapewniający wysoką wydajność i wysoką przepuszczalność
  • Duże wielkości partii do 200 kg w modyfikacji
Packaging
Plastikowa butelka
Analysis Note
Wartość pH (10% zawiesiny): 6,5 - 7,5
Powierzchnia właściwa (wg BET): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
Wielkość cząstek (d10): 14 - 17 µm
Wielkość cząstek (d50): 22 - 28 µm
Wielkość cząstek (d90): 33 - 43 µm
Ciśnienie: ≤ 5,0 bar
Test zastosowania (2-Nitrotoluen): zgodny
Skuteczność separacji (2-Nitrotoluen): ≥ 5000
Leading: ≤ 5,0 %
Tailing: ≤ 10 %
Symetria: 0,8 - 1,6
Współczynnik wydajności: ≥ 0,3
Powierzchnia właściwa jest związana z surowcem żelu krzemionkowego.
Legal Information
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c