Kluczowe dokumenty
1.08883
Supelco
Zinc sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Zinc
About This Item
Wzór liniowy:
ZnSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-793-3
NACRES:
NA.21
Próba:
99.5-103.0% (complexometric)
klasa czystości:
ACS reagent
Formularz:
solid
rozpuszczalność:
965 g/L
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 5210
linia produktu
EMSURE®
Próba
99.5-103.0% (complexometric)
Formularz
solid
siła działania
1260 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C
rozpuszczalność
965 g/L
gęstość
1.97 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
800‑1000 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
ślady kationów
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.0003%
N: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Validation of a simple liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry method for the simultaneous determination of tacrolimus, sirolimus, everolimus and cyclosporin A in dried matrix on paper discs.: This study validates a liquid chromatography-mass spectrometry method enhanced by zinc sulfate heptahydrate for analyzing immunosuppressant drugs. This development represents a significant advance in clinical diagnostics, providing faster and more reliable drug monitoring (Bressán et al., 2021).
  • Adduct simplification in the analysis of cyanobacterial toxins by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry.: Research utilizing zinc sulfate heptahydrate in matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) mass spectrometry to simplify the analysis of cyanobacterial toxins. This study enhances the understanding of environmental toxins, showcasing the role of zinc sulfate heptahydrate in improving analytical accuracy and efficiency (Howard et al., 2007).
Powiązanie
Replaces: ZX0105; ZX0105-1; ZX0105-20
Komentarz do analizy
Assay (complexometric): 99.5 - 103.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 4.4 - 5.6
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0003 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.