1.08882
Zinc sulfate monohydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Zinc sulfate monohydrate, Sulfuric acid zinc salt monohydrate
Wybierz wielkość
928,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
928,00 zł
Polecane produkty
agency
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
solid
pH
4.0-5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
rozpuszczalność
350 g/L (anhydrous substance)
gęstość
3.2 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Zn+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą