Kluczowe dokumenty
1.07509
Sigma-Aldrich
Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500)
for microscopy Certistain®
Synonim(y):
Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
Numer indeksu EC:
209-321-2
Poziom jakości
Formularz
crystalline
mp
268-270 °C (decomposes)
rozpuszczalność
10 g/L
gęstość nasypowa
500 kg/m3
εmax
2620-3030 at 545-547 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Klucz InChI
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) for microscopy Certistain®, is a solid dye used to prepare the Schiff′s reagent required for the PAS reaction, for the staining of mucopolysaccharides in histological tissue specimens. The PAS (periodic acid Schiff) reaction is one of the most frequently used chemical methods for histology.
As Certistain® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Informacje prawne
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2