Przejdź do
365548
Direct Red 80
Dye content 25 %
Synonim(y):
Sirius Red
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H26N10Na6O21S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1373.07
EC Number:
220-027-3
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
35780
Beilstein/REAXYS Number:
8185575
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 25%
technique(s)
titration: suitable
color
dark brown
λmax
528 nm
ε (extinction coefficient)
≥12000 at 277-283 nm in H2O, ≥15000 at 223-235 nm in H2O, ≥32000 at 524-530 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(cc4cc(NC(=O)Nc5ccc6c(O)c(\N=N\c7ccc(cc7S([O-])(=O)=O)\N=N\c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c(cc6c5)S([O-])(=O)=O)ccc14)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C45H32N10O21S6.6Na/c56-43-33-13-5-27(17-23(33)19-39(81(71,72)73)41(43)54-52-35-15-7-29(21-37(35)79(65,66)67)50-48-25-1-9-31(10-2-25)77(59,60)61)46-45(58)47-28-6-14-34-24(18-28)20-40(82(74,75)76)42(44(34)57)55-53-36-16-8-30(22-38(36)80(68,69)70)51-49-26-3-11-32(12-4-26)78(62,63)64;;;;;;/h1-22,56-57H,(H2,46,47,58)(H,59,60,61)(H,62,63,64)(H,65,66,67)(H,68,69,70)(H,71,72,73)(H,74,75,76);;;;;;/q;6*+1/p-6/b50-48+,51-49+,54-52+,55-53+;;;;;;
InChI key
YIQKLZYTHXTDDT-IJPLDVMMSA-H
General description
Direct Red 80 (C.I. 35780) is an extremely hydrophilic, very large tetrakisazo hexasulfonated anionic dye that has a large, planar aromatic system.It is also known as Sirius red F3B, chlorantine fast red 7BLN or 5BRL, durazol brilliant red B, pontamine fast red 7BNL, and sirius fast red.
Application
Direct Red 80 has been used as an ingredient in the preparation of saturated picric acid for immunohistochemical detection and quantitation of collagen in liver tissues.Other applications include -
  • detection of amyloid
  • Sirius red-Van Gieson methods for quantitation of collagen using image analysis methods
  • counterstaining applications substituting eosin in alum hematoxylins
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
212407195251212490
description
Dye content 25 %
description
Dye content 50 %
description
Dye content 50 %
description
Dye content 30 %
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark brown
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, 25%
composition
Dye content, 50%
composition
Dye content, 50%
composition
Dye content, 30%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is Direct Red 80 comparable to Dextran Red for back-filling injections in live zebrafish spinal cord?
    1 answer
    1. Direct Red 80 is more commonly referred to as Sirius Red and is a stain for collagen. It is a vital stain used for various types of biological staining. Dextran Red is a fluorescent dye for which you would require a fluorescent microscope to view the staining. The different molecular weights of dextran are used to determine whether the dye crosses certain barriers.
      Helpful?
  2. Using Direct Red 80 with Picric acid P6744 for Picro Sirius Red staining, and the staining resultss are coming out very yellow. Any advice on this issue?
    1 answer
    1. Direct Red 80 is not performance tested for use in a Picro Sirius Red staining method. Tissues fixed or stained with Picric Acid may require long rinse or wash steps to remove excess picric acid, and using slightly acidified water has been seen in protocols to remove the excess picric acid from tissue sections.