Przejdź do
1.04174
Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.82
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116130
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Segment
mp
268-270 °C
solubility
10 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) for microscopy Certistain®, is a solid dye used to prepare the Schiff’s reagent required for the PAS reaction, for the staining of mucopolysaccharides in histological tissue specimens. The PAS (periodic acid Schiff) reaction is one of the most frequently used chemical methods for histology. As CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Application
for microscopy Certistain®
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)