Kluczowe dokumenty
1.06395
Supelco
Sodium carbonate
anhydrous 99.999 Suprapur®
Synonim(y):
anhydrous soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
Beilstein:
4154566
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
207-838-8
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
Próba
99.999%
Formularz
powder
siła działania
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
rozpuszczalność
212.5 g/L
gęstość
2.53 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1100 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • A mixed separation-immobilization method for soluble salts removal and stabilization of heavy metals in municipal solid waste incineration fly ash.: Details a novel method using sodium carbonate for stabilizing heavy metals in waste ash, improving environmental safety and management of industrial by-products (Atanes et al., 2019).
Działania biochem./fizjol.
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Komentarz do analizy
Purity (metallic): ≥ 99.999 %
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.05 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.1 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 1.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.020 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.010 ppm
Informacje prawne
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1