Przejdź do
1.00926
Diethyl ether
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ethyl ether, Ether, Ether, Ethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
190 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
EC Index Number:
200-467-2
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1696894
MDL number:
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur.
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
587 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
expl. lim.
36.5 %
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
transition temp
flash point -40 °C
solubility
69 g/L
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Diethyl ether is used as solvent in topical formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR16661.009211.07062
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
BP, Ph. Eur.
agency
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99.7% (GC)
assay
-
solubility
69 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100926919004022536012087
100926602504022536012063
100926500004022536012032
100926100004022536012018