Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 366,00 zł |
Informacje o tej pozycji
366,00 zł
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
DNA synthesis: suitable
impurities
≤50 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
refractive index
n/D 1.421-1.425, n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC) | description biotech. grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer | description for spectroscopy Uvasol® |
| technique(s) DNA synthesis: suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| density 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.318-1.322 g/mL at 25 °C, 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor density 2.9 (vs air) | vapor density 2.9 (vs air) | vapor density 2.9 (vs air) | vapor density 2.9 (vs air) |
| impurities ≤50 ppm water content (Karl Fischer) | impurities residual solvents, complies, ≤0.0001% free chlorine (Cl), ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.01% carbon tetrachloride (GC), ≤0.01% trichloromethane (GC), ≤0.02% methanol (GC), ≤0.02% water (Karl Fischer), ≤1 ppm heavy metals (as Pb), ≤2.0% ethanol (GC) | impurities <0.002% water | impurities ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?