Kluczowe dokumenty
1.04184
Sigma-Aldrich
Cresyl violet (acetate)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
skład
Dye, ≥70% spectrophotometric assay
Poziom jakości
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
140-143 °C
rozpuszczalność
70 g/L
gęstość nasypowa
460 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1c2c(c3nc4c([o+]c3c1)cc(cc4)N)cccc2.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C16H12N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8H,17-18H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Suchy barwnik fiolet krezolowy (octan) do mikroskopii Certistain® służy do przygotowania roztworu barwiącego, który może być stosowany do barwienia jąder i ciał Nissla. Fiolet krezolowy (octan) należy do grupy barwników oksazynowych. Jako barwnik CERTISTAIN® posiada certyfikat jakości chemicznej zgodnie z najwyższymi standardami i ścisłymi specyfikacjami.
Zastosowanie
do mikroskopii Certistain®
Komentarz do analizy
Zawartość barwnika (spektrofotometrycznie): ≥ 70%
Tożsamość
- octan:
przechodzi test
- spektrum UV/VIS: przechodzi test
Maksymalna absorpcja λ max (etanol 50%): 596 - 599 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; etanol 50%): 980 - 1400
Test TLC: przechodzi test
Strata przy suszeniu (50 °C / <1 hPa): ≤ 25%
Przydatność do mikroskopii: przechodzi test
Informacje prawne
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3