Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1630,00 zł
Nazwa produktu
Cresyl Violet acetate, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
mp
140-143 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(O)=O.Nc1cc2OC3=CC(=N)C=CC3=Nc2c4ccccc14
InChI
1S/C16H11N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8,17H,18H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
ORIKHDNZZCTIAD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| color dark green | color green to very dark green | color - | color - |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - | solubility water: 1 mg/mL, blue to very deep blue |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cresyl Violet acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?