Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 151,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 529,00 zł |
Informacje o tej pozycji
151,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
description
histological grade
form
liquid
refractive index
n20/D 1.52
viscosity
1200-1800 mPa.s(20 °C)
solubility
water: practically insoluble
density
0.94-0.97 g/L
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
- Hematoxylin and Eosin Staining to view the overall muscle structure
- immunohistochemical analysis and visualization Ki-67 and Bcl-2 expression levels in cardiomyocytes, cardiac fibroblasts, and vascular endothelial cells of heart tissue
- -preserving immunostained brain sections on gelatin-coated slides after histological processing, ensuring clear visualization of target proteins such as tyrosine hydroxylase (TH) and neuronal nuclei (NeuN) during microscopy analysis
- preserving mount histological sections, such as those from cerebella stained with hematoxylin-eosin or cresyl violet
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) clinical testing |
| viscosity 1200-1800 mPa.s(20 °C) | viscosity - | viscosity - | viscosity - |
| solubility water: practically insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| description histological grade | description - | description - | description histological grade |
| density 0.94-0.97 g/L | density 0.9068 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
46.4 °F
flash_point_c
8 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-74-2
84-74-2 + 108-88-3
84-74-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?