Przejdź do
16035
Brilliant Cresyl blue solution
suitable for microscopy, 0.3 % (w/v) in ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-578-6
Beilstein/REAXYS Number:
6035110
MDL number:
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
dye ( C.I. 51010), 0.3 % (w/v) (in ethanol)
concentration
0.3 % (w/v) in ethanol
density
0.808 g/mL at 20 °C
εmax
6.0 in 50% ethanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=C(N)C=C([O+]=C(C=C(N(CC)CC)C=C2)C2=N3)C3=C1.Cl[Zn-2](Cl)(C)(Cl)Cl.CC4=C(N)C=C([O+]=C(C=C(N(CC)CC)C=C5)C5=N6)C6=C4
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
General description
Brilliant Cresyl blue is a phenoxazine dye.
Application
Brilliant Cresyl blue may be used for staining Hienz bodies, in an experimental study to investigate the importance of peroxiredoxin II, for sustaining life span of erythrocytes in mice.
Other Notes
Staining of immature red cells and platelets
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B538816030860867
description
suitable for microscopy, 0.3 % (w/v) in ethanol
description
certified by the BSC
description
suitable for microscopy, mixture of toluidine blue and waterblue
description
Certified by the Biological Stain Commission
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
concentration
0.3 % (w/v) in ethanol
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
composition
dye ( C.I. 51010), 0.3 % (w/v) (in ethanol)
composition
Dye content, ≥60%
composition
-
composition
Dye content, ≥50%
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)