Unfortunately, resistivity is not a tested parameter for this product. It would need to be determined empirically.
1.03702
Water
suitable for GC/MS, SupraSolv®
Synonim(y):
Woda DI, Woda dejonizowana
Wybierz wielkość
502,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
502,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Water, for gas chromatography MS SupraSolv®
ciśnienie pary
23 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
SupraSolv®
Formularz
liquid
metody
GC/MS: suitable
zanieczyszczenia
≤30 ppb TOC
pozostałość po odparowaniu
≤5.0 mg/L
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Barwa: ≤ 10 Hazen
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 5,0 mg/l
TOC: ≤ 30 ppb
Inne uwagi
Informacje prawne
kolumna analityczna
rozpuszczalnik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Powiązane treści
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatografia gazowa oddziela lotne związki w fazie gazowej, stosowane w różnych gałęziach przemysłu do kontroli jakości.
-
Do you know the resistivity value @ 25°C?