Kluczowe dokumenty
1.01614
Millipore
Agar
granulated, purified and free from inhibitors, suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar-agar, Gum agar
Wybierz wielkość
1 KG
2380,00 zł
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
2380,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C12H18O9)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
Numer indeksu EC:
232-658-1
NACRES:
NA.74
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
pochodzenie biologiczne
algae
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 1 kg
pH
6.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
90 °C
rozpuszczalność
slightly soluble 20 g/L
gęstość nasypowa
550 kg/m3
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Klucz InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Opis ogólny
Agar jest szeroko stosowany w mikrobiologii jako środek zestalający w pożywkach do hodowli drobnoustrojów. Jest to polisacharyd pochodzący z wodorostów i składa się głównie z agarozy. Agar jest substancją w większości obojętną, co czyni go idealnym materiałem na pożywki do hodowli drobnoustrojów, ponieważ nie zakłóca wzrostu mikroorganizmów. Agar może zestalać pożywki, umożliwiając mikroorganizmom wzrost w stałym środowisku, co ułatwia tworzenie odrębnych kolonii i selektywną izolację określonych mikroorganizmów. Agar jest również wykorzystywany do przygotowywania selektywnych i zróżnicowanych pożywek, które mogą dostarczać dodatkowych składników odżywczych lub innych substancji chemicznych w celu selektywnego promowania lub hamowania wzrostu określonych mikroorganizmów. Agar jest sterylizowany przez autoklawowanie, a następnie wlewany do szalek Petriego, gdzie może ostygnąć i zestalić się, tworząc powierzchnię dla wzrostu drobnoustrojów.
Zastosowanie
Agar jest powszechnie stosowany jako środek zestalający w wielu pożywkach do hodowli drobnoustrojów w celu wzrostu i identyfikacji bakterii, drożdży i pleśni z różnych próbek farmaceutycznych, środowiskowych, żywności i napojów.
Cechy i korzyści
Nasze granulowane nośniki są
  • Bezpieczniejsze - Znaczna redukcja wdychania substancji toksycznych i alergizujących, co skutkuje mniejszą liczbą reakcji alergicznych. Mniejsze zanieczyszczenie narzędzi pracy i środowiska
  • Dokładność - brak oddzielania się składników i zbrylania, nawet w wilgotnych lub ciepłych warunkach, zapewnia jednolity produkt o wyższej dokładności działania.
  • Szybkość - szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie
  • Łatwiejsze - Łatwiejsza obsługa i ważenie dzięki lepszym właściwościom płynięcia
  • Niezawodność - jednorodne rozmieszczenie składników gwarantuje wysoką powtarzalność, nawet w przypadku stosowania niewielkich ilości.
Powiązanie
Zastępuje: 1.01614.5007
Komentarz do analizy
Wygląd (kolor): brązowo-żółty
Wygląd (opis): granulki
Tożsamość (NIR): pozytywny wynik testu
Tożsamość (jod - test): pozytywny wynik testu
Tożsamość (punkt krzepnięcia): pozytywny wynik testu
Tożsamość (mętność - test): pozytywny wynik testu
Punkt krzepnięcia: 32 - 36 °C
Ca (wapń): ≤ 0.5 %
Mg (Magnez): ≤ 0.1 %
Popiół siarczanowy (600 °C): ≤ 6 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 4 h): ≤ 12 %
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): przechodzi test
Wzrost (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): przechodzi test
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): przechodzi test
Wzrost (Shigella sonnei ATCC 29930 (WDCM 00127)): test pozytywny
Wzrost (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): test pozytywny
Wzrost (Streptococcus equinus DSM 20062): test pozytywny
Wzrost (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301): test pozytywny
Wzrost (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): test pozytywny
Przydatność dla mikrobiologii: test pozytywny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6