Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
353,00 zł
biological source
algae (Rhodophyceae)
Quality Segment
form
flakes, powder or crystals
technique(s)
tissue culture: suitable
ash
2.0-4.5%
gel strength
600-1200 g/cm2 (1.5%, 20 oC)
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Application
- as a component of solid N6 complete medium
- in modified Murashige and Skoog (MS) medium for culturing germinating lentil and faba bean seeds and in the regeneration of transgenic cauliflower and broccoli explants
- as a component of agar mixture to simulate a vascular phantom in carotid vessel
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form flakes, powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| gel strength 600-1200 g/cm2 (1.5%, 20 oC) | gel strength - | gel strength >1000 g/cm2 | gel strength >650 g/cm2 |
| technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| biological source algae (Rhodophyceae) | biological source algae (Rhodophyceae) | biological source algae (Rhodophyceae) | biological source algae (Rhodophyceae) |
| ash 2.0-4.5% | ash - | ash - | ash - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7002-100G | 04061835542420 |
| A7002-1KG | 04061835442256 |
| A7002-5KG | 04061835542451 |
| A7002-250G | 04061835542437 |
| A7002-500G | 04061835542444 |