Przejdź do
05040
Agar
powder, suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar-agar, Gum agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C12H18O9)n
Numer CAS:
eCl@ss:
42040102
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Number:
232-658-1
MDL number:
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 100 g, pkg of 250 g
storage condition
(Tightly closed)
ign. residue
≤6%
loss
≤20% loss on drying
pH
5-8 (50 °C, 1.5% in H2O, 100 °C/15 min.)
transition temp
gel point ~35 °C (1.5% solution)
gel strength
>300 g/cm2 (1.5% gel)
solubility
H2O: 1.5% at 70 °C, clear to slightly hazy (100 °C/15 min.)
application(s)
agriculture, microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Agar is widely used in microbiology as a solidifying agent in microbial culture media. It is a polysaccharide derived from seaweed and is primarily composed of agarose. Agar is a mostly inert substance, which makes it an ideal material for microbial culture media because it doesn’t interfere with the growth of microorganisms. Agar can solidify media, allowing microorganisms to grow in a solid environment to promote the formation of distinct colonies and enable selective isolation of specific microorganism. It is also used to prepare selective and differential media, which can provide additional nutrients or other chemical substances to promote or inhibit the growth of specific microorganisms selectively. Agar is sterilized by autoclaving and then poured into Petri dishes to cool and solidify, forming the surface for microbial growth.
Application
Agar is commonly used as a solidifying agent in many microbial culture media for the growth and identification of bacteria, yeasts, and molds from various pharmaceutical, environmental, and food and beverage samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56763A6686A7921
Agar powder, suitable for microbiology
Millipore
05040
Agar
Agar high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
Millipore
56763
Agar
Agar Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Sigma-Aldrich
A6686
Agar
Agar suitable for plant cell culture, powder
Sigma-Aldrich
A7921
Agar
form
powder
form
powder
form
granular
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
application(s)
agriculture, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
solubility
H2O: 1.5% at 70 °C, clear to slightly hazy (100 °C/15 min.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Jacinta E Browne et al.
Ultrasound in medicine & biology, 43(11), 2733-2740 (2017-08-28)
A device for the training and quantitative assessment of the competency of trainee radiologists in the technically challenging area of breast sonography was developed and evaluated. Currently, suitable commercially available devices are lacking, and there is a growing realization that
Tatiana Johnston et al.
Scientific reports, 8(1), 7062-7062 (2018-05-08)
The emergence of Staphylococcus aureus strains resistant to 'last resort' antibiotics compels the development of new antimicrobials against this important human pathogen. We found that propyl 5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbodithioate (HMPC) shows bacteriostatic activity against S. aureus (MIC = 4 μg/ml) and rescues Caenorhabditis elegans from
Christos G Xanthis et al.
Magnetic resonance imaging, 48, 96-106 (2017-12-31)
Quantitative cardiovascular Magnetic Resonance Imaging techniques are gaining wide acceptance within the MR community due to their potential to diagnose non-localized disease, guide therapy and improve patient outcome. During the last decade, there has been an increasing interest for developing
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
318906-500ML04061826694640
E6003-25G04061835347629
200-1604061839402218
200-1204061839402201
539211-50MG04055977268911
E4382-100G04061833603710
E4382-25G04061833603727
E6003-250G04061833604403
E6003-100G04061833604397
05040-250G04061835571321
05040-1KG04061822705173
05040-100G04061838636508
05040-25KG04061832578583