G-015
Ginseng Ginsenosides Mix
100 μg/mL each component in methanol, ampule of 100 μg/mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
skład
Ginsenoside Rb1
Ginsenoside Rb2
Ginsenoside Rc
Ginsenoside Rd
Ginsenoside Re
Ginsenoside Rf
Ginsenoside Rg1
Ginsenoside Rg2
opakowanie
ampule of 100 μg/mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL each component in methanol
Zastosowanie
food and beverages
format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Anti-inflammatory applications: Ginsenosides have been shown to have a repressing effect against LPS-induced inflammation in macrophage cells, highlighting their potential in pharmaceutical applications to modulate immune responses (Marium et al., 2023).
- Antiviral activity enhancement: The herbal mixture containing ginsenosides has demonstrated the ability to enhance interferon-mediated antiviral activity against influenza A virus, suggesting significant therapeutic potential in antiviral treatments (Kwon et al., 2021).
- Ginsenoside production optimization: Research on enhancing the production of ginsenoside Rh2(S) from PPD-type major ginsenosides using novel enzymatic methods shows advancements in biotechnological applications to increase the yield and efficiency of valuable ginsenoside compounds (Siddiqi et al., 2021).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup