Kluczowe dokumenty
NIST3385
Wyciąg z żeń-szenia azjatyckiego(Panax ginseng)
NIST®SRM®
Synonim(y):
Kłącze kudzu
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
opakowanie
pkg of 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Opis ogólny
Jedna jednostka SRM 3385 zawiera pięć saszetek, z których każda zawiera około 1 grama zmielonego ekstraktu z żeń-szenia azjatyckiego.
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 3385_cert
SRM 3385_SDS
Zastosowanie
Asian Ginseng SRM jest przeznaczony do oceny metod analitycznych stosowanych do oznaczania ginsenozydów i pierwiastków w mielonym ekstrakcie z żeń-szenia azjatyckiego i innych materiałach o podobnej matrycy.
Może być również stosowany do zapewnienia jakości przy określaniu wartości dla wewnętrznych materiałów referencyjnych.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane wartości ułamka masowego dla ginsenozydów są dostarczane w stanie, w jakim zostały otrzymane. Wartości są metrologicznie identyfikowalne z jednostką SI dla chemicznej frakcji masowej i wyrażone w miligramach na gram.
  • Dostarczane są niecertyfikowane wartości ułamka masowego dla ginsenozydu Rc i pierwiastków.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany ze szczegółami dotyczącymi daty ważności, instrukcjami dotyczącymi przechowywania, obsługi i użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Ginsenoside Rb1, Ginsenoside Re, Ginsenoside Rb2, Ginsenoside Rf, Ginsenoside Rd, Ginsenoside Rg1
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Arsen (As), Ginsenoside Rc, Cadmium (Cd), Lead (Pb)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)