Przejdź do
A-205
Withanone solution
20 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.60
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
20 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H](CC(=C(C1=O)C)C)[C@H]([C@@]2([C@@]3([C@H]([C@@H]4[C@@H]5O[C@@H]5[C@@]6([C@@]([C@H]4CC3)(C(=O)C=CC6)C)O)CC2)C)O)C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-19(33-24(30)15(14)2)16(3)27(31)12-9-17-21-18(8-11-25(17,27)4)26(5)20(29)7-6-10-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-19,21-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22+,23+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
InChI key
FAZIYUIDUNHZRG-PCTWTJKKSA-N
General description
This phytochemical certified reference materials solution is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation and offers a cost efficient and precise tool for calibration and verification of one of the key components for Withania (Ashwagandha), a plant frequently used in traditonal indian medicine (Ayurveda). A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.70244A-1971.19801
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
multi-component solution
format
single component solution
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
concentration
20 μg/mL in methanol
concentration
1000 mg/L W in water
concentration
20-100 μg/mL in methanol
concentration
1000 mg/L Tl in 0.5 M HNO3
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)