Kluczowe dokumenty
860903P
Avanti
17:0-17:1-17:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,3(d5)-diheptadecanoyl-2-(10Z-heptadecenoyl)-glycerol
Wybierz wielkość
787,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
787,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860903P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C54H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h21,24,51H,4-20,22-23,25-50H2,1-3H3/b24-21-/i49D2,50D2,51D
Klucz InChI
OWYYELCHNALRQZ-ADIIQMQPSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)