Merck
LM1504
Avanti
17:0-14:1 PI
Avanti Research - A Croda Brand LM1504, methanol solution
Synonim(y):
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
Wybierz wielkość
1 EA
787,00 zł
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
787,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H78NO13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
812.02
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1504-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM1504
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Klucz InChI
VDNRHLFKICVCHS-ATJCMGOSSA-N
Zastosowanie
17:0-14:1 PI or 1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) has been used as an internal standard for:
  • the detection of phosphatidylinositol class of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis[1]
  • phospholipid quantification by MS analysis[2]
  • lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)[3]
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1504-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Matthew W Granger et al.
Journal of neurochemistry, 149(4), 499-517 (2018-07-25)
Changes in glycerophosphocholine metabolism are observed in Alzheimer's disease; however, it is not known whether these metabolic disruptions are linked to cognitive decline. Here, using unbiased lipidomic approaches and direct biochemical assessments, we profiled Land's cycle lipid remodeling in the
Andreas Ullen et al.
Free radical biology & medicine, 49(11), 1655-1665 (2010-09-03)
Plasmalogens, 1-O-alk-1'-enyl-2-acyl-sn-glycerophospholipids, are significant constituents of cellular membranes and are essential for normal brain development. Plasmalogens, which contain a vinyl ether bond at the sn-1 position, are preferential targets for hypochlorous acid (HOCl), generated by myeloperoxidase (MPO) from H(2)O(2) and
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced
Yakir Guri et al.
Cancer cell, 32(6), 807-823 (2017-12-13)
Dysregulated mammalian target of rapamycin (mTOR) promotes cancer, but underlying mechanisms are poorly understood. We describe an mTOR-driven mouse model that displays hepatosteatosis progressing to hepatocellular carcinoma (HCC). Longitudinal proteomic, lipidomics, and metabolomic analyses revealed that hepatic mTORC2 promotes de