Kluczowe dokumenty
800812C
Avanti
12:0 DG
1,2-dilauroyl-sn-glycerol, chloroform
Synonim(y):
1,2-didodekanoilo-sn-glicerol; DG(12:0/12:0/0:0); 110611
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H52O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.70
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 2 × 4 mL (800812C-200mg)
pkg of 1 × 5 mL (800812C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 800812C
stężenie
2 mg/mL (800812C-10mg)
25 mg/mL (800812C-200mg)
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
Klucz InChI
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
Opis ogólny
sn-1,2-diacyloglicerole zawierają krótkie nasycone acylowe łańcuchy boczne (C4-C10)[1] i 12:0 DG jest również nazywany 1,2-dilauroilo-sn-glicerolem.
Zastosowanie
12:0 DG może być używany
  • jako wzorzec wewnętrzny do wzbogacania próbek surowicy do analizy metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.[2]
  • jako wzorzec wewnętrzny do wzbogacania komórek RAW 264.7 w badaniach spektroskopii masowej[3]
  • jako wzorzec w spektrometrze mas sprzężonym z chromatografią cieczową w odwróconej fazie do badań lipidomiki próbek ludzkiego osocza i surowicy[4]
Działania biochem./fizjol.
sn-1,2-diacyloglicerole są głównymi regulatorami funkcji biologicznych, zwłaszcza w płytkach krwi.[5] Aktywują również kinazę białkową C.[1] 1,2-dilauroilo-sn-glicerol jest inicjatorem polimeryzacji stosowanym w syntezie (R)-3-((2-bromo-2-metylopropanoilo)oksy)propano-1,2-diylododekanianu (BMPD).[6]
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (800812C-10mg)
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (800812C-200mg)
Przechowywanie i stabilność
Diacyloglicerole są wygodnie przechowywane w roztworach chloroformu w szklanych fiolkach z zakrętkami wyłożonymi PTFE w temperaturze -20°C. W tych warunkach migracja acylowa jest minimalna. Podczas obchodzenia się z roztworami chloroformu należy unikać plastiku.
Inne uwagi
Dostarczanie do komórek:
Wysuszyć próbki diacyloglicerolu w chloroformie, używając strumienia azotu. Rozpuścić pozostałość w odpowiedniej objętości etanolu lub DMSO, a następnie rozcieńczyć do pożądanego środowiska wodnego.
Efektywne stężenie:
Większość odpowiedzi biologicznych nasyca się przy 20 do 250 μM sn-1,2-dioktanoiloglicerolu. Tylko izomery sn-1,2 wydają się być aktywne.
Środki ostrożności: Ponieważ krótkołańcuchowe diacyloglicerole naśladują działanie promujących nowotwory diestrów florbolowych w wielu układach biologicznych, należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi. Traktowanie roztworów, naczyń i innych artykułów 1N NaOH przed myciem lub wyrzuceniem zniszczy diacyloglicerole.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Exogenous sn-1, 2-diacylglycerols containing saturated fatty acids function as bioregulators of protein kinase C in human platelets.
Lapetina EG, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 260(3), 1358-1361 (1985)
Lipid Profile Characterization and Lipoprotein Comparison of Extracellular Vesicles from Human Plasma and Serum
Sun Y, et al.
Metabolites, 9(11), 259-259 (2019)
Quantification of diacylglycerol species from cellular extracts by electrospray ionization mass spectrometry using a linear regression algorithm
Callender HL, et al.
Analytical Chemistry, 79(1), 263-272 (2007)
Serum lipidome analysis of healthy beagle dogs receiving different diets
Boretti FS, et al.
Metabolomics, 16(1), 1-1 (2020)
Diacylglycerols mimic phorbol diester induction of leukemic cell differentiation
Ebeling JG, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 82(3), 815-819 (1985)