Kluczowe dokumenty
860640P
Avanti
Sphingosine (d17:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860640P, powder
Synonim(y):
D-erythro-sphingosine (C17 base)
Wybierz wielkość
1010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1010,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860640P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860640P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860640P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h13-14,16-17,19-20H,2-12,15,18H2,1H3/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
Klucz InChI
RBEJCQPPFCKTRZ-LHMZYYNSSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)