Kluczowe dokumenty
SMB00506
1-Heptadecanoyl-rac-glycerol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Margaroyl-rac-glycerol, Monoheptadecanoin
Wybierz wielkość
383,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
383,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
ketone
typ lipidu
neutral glycerides
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C20H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)24-18-19(22)17-21/h19,21-22H,2-18H2,1H3
Klucz InChI
SVUQHVRAGMNPLW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)