Kluczowe dokumenty
LM6001
Avanti
d5-DG ISTD Mix I
Avanti Research - A Croda Brand LM6001
Synonim(y):
Wzorzec wewnętrzny d5-DG Mieszanina I, toluen:metanol (1:1)
Wybierz wielkość
1 EA
1590,00 zł
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM6001-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM6001
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
d5-DG ISTD Mix I został użyty jako wewnętrzny wzorzec lipidów w chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii masowej do badania dysregulacji lipidów w behawioralnym wariancie otępienia czołowo-skroniowego (bvFTD)[1] oraz jako ilościowy wzorzec lipidów do monitorowania różnych stężeń ekstraktów lipidowych.[2]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM6001-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipidomics Analysis of Behavioral Variant Frontotemporal Dementia: A Scope for Biomarker Development
Kim WS, et al.
Frontiers in Neurology, 9, 104-104 (2018)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)