Przejdź do
D7658
Decyl β-D-maltopyranoside
≥98% (GC)
Synonim(y):
Decyl-β-D-maltoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H42O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.56
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4923334
7350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
482.56 g/mol
CMC
1.6 mM (20-25°C), 1.6-1.8
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI key
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
General description
Decyl β-D-maltopyranoside is a nonionic detergent. [1]
Application
Decyl β-D-maltopyranoside has been used in a study to assess α-helical membrane protein crystallization. [2] It has also been used in a study to investigate enantiomer separation of drugs by micellar electrokinetic chromatography. [3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324355252718D5172
form
powder
form
solid
form
lyophilized
form
powder
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
description
non-ionic
description
-
description
-
description
non-ionic
CMC
1.6 mM (20-25°C), 1.6-1.8
CMC
100-600 μM
CMC
1.6 mM
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mol wt
482.56 g/mol
mol wt
micellar wt 50000
mol wt
-
mol wt
micellar avg mol wt 50,000
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)