Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 984,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
984,00 zł
Quality Segment
form
liquid
mol wt
micellar average mol wt 64,000
aggregation number
110
CMC
0.08
solubility
water: 100 mg/mL to turbid
density
1,004 g/cm3
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI key
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form solid | form liquid | form solid |
| aggregation number 110 | aggregation number 123 | aggregation number - | aggregation number - |
| mol wt micellar average mol wt 64,000 | mol wt average mol wt 66,000 | mol wt 306.44 g/mol | mol wt 538.75 g/mol |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 100 mg/mL to turbid | solubility - | solubility - | solubility - |
| CMC 0.08 | CMC 0.11 | CMC - | CMC 0.11 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?