LM2312
Avanti
Sphingomyelin (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2312, ethanol solution
Synonim(y):
N-(dodecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Postać
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM2312-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2312
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C35H71N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-17-18-19-21-22-24-26-28-34(38)33(32-43-44(40,41)42-31-30-37(3,4)5)36-35(39)29-27-25-23-20-15-13-11-9-7-2/h26,28,33-34,38H,6-25,27,29-32H2,1-5H3,(H-,36,39,40,41)/b28-26+/t33-,34+/m0/s1
Klucz InChI
HZCLJRFPXMKWHR-FEBLJDHQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup