Przejdź do
L6638
Lipid A, monophosphoryl from Escherichia coli F583 (Rd mutant)
lyophilized powder
Synonim(y):
E. coli Monophosphoryl Lipid A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8310,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
Quality Segment
form
lyophilized powder
impurities
<0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Lipid A has immunostimulatory adjuvant activity including macrophage, T-cell, and B-cell activation. Research has shown Lipid A has greater Th1 than Th2 stimulation.
Lipid A molecules compose the lipid membrane anchoring core components of endotoxins produced by Gram-negative bacteria. Lipid A molecules induce immune responses. Structually, lipid A molecules are composed of two glucosamine unites with varied, species dependent, fatty acyl chain number and identity and degree of phosphorylation.
Lipid A, monophosphoryl from Escherichia coli F583 may be used in comparative assessment of the antigenicity of specific structures within different LPA molecules and analogues.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L5399L6895L6893
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
biological source
Salmonella enterica (serotype minnesota Re 595 Re mutant)
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
impurities
<0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO)
impurities
-
impurities
<0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO)
impurities
<3% Protein (Lowry)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)