Merck
850158P
Avanti
18:0-20:4 PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand 850158P, powder
Synonim(y):
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H90 N2O16 P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1001.17
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (850158P-1mg))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850158P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850158P
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Opis ogólny
18:0-20:4 PI(4)P or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt) is an ammonium salt of phosphoinositol-4-phosphate, with substitution of stearic acid and arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone, respectively.
Opakowanie
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850158P-1mg)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850158P-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available