Kluczowe dokumenty
131101C
Avanti
Brain Extract Total
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Całkowity ekstrakt lipidowy z mózgu (świnia)
Wybierz wielkość
100 MG
501,00 zł
1 G
2290,00 zł
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
501,00 zł
1 G
2290,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 2 × 20 mL (131101C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (131101C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
25 mg/mL (131101C-100mg)
25 mg/mL (131101C-1g)
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Total Lipid Extract is a chloroform:methanol extract of the respective tissue (Brain, Soybean, Heart, etc.). This extract is partitioned against deionized water, and the chloroform phase is concentrated.
Zastosowanie
Brain extract total has been used as a lipid carrier for the extraction and deacetylation of lipids.[1]
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (131101C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (131101C-100mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Phosphoinositide Analysis using the HPLC System Equipped with a Fraction Collector and the TSKgel SAX Column
KITA S, et al.
Medical bulletin of Fukuoka University, 42(1), 175-181 (2015)
Wei Li et al.
Bioorganic chemistry, 97, 103707-103707 (2020-03-09)
A series of pyridoxine-resveratrol hybrids were designed and synthesized as monoamine oxidase B inhibitors for the treatment of Parkinson's disease. Most of them exhibited potent inhibitory activities on MAO-B with high selectivity. Specifically, compounds 12a, 12g and 12l showed the
Ziyi Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 28(7), 115374-115374 (2020-02-25)
A series of novel flurbiprofen-clioquinol hybrids were designed and synthesized as multifunctional agents for Alzheimer's disease therapy, and their potential was evaluated through various biological experiments. In vitro studies showed that most target compounds exhibited significant ability to inhibit self-
Jan R T van Weering et al.
The EMBO journal, 31(23), 4466-4480 (2012-10-23)
Sorting nexins (SNXs) are regulators of endosomal sorting. For the SNX-BAR subgroup, a Bin/Amphiphysin/Rvs (BAR) domain is vital for formation/stabilization of tubular subdomains that mediate cargo recycling. Here, by analysing the in vitro membrane remodelling properties of all 12 human
Emmanuel Boucrot et al.
Cell, 149(1), 124-136 (2012-04-03)
Shallow hydrophobic insertions and crescent-shaped BAR scaffolds promote membrane curvature. Here, we investigate membrane fission by shallow hydrophobic insertions quantitatively and mechanistically. We provide evidence that membrane insertion of the ENTH domain of epsin leads to liposome vesiculation, and that