Merck
700001P
Avanti
DC-Cholesterol HCl
Avanti Research - A Croda Brand 700001P, powder
Synonim(y):
3β-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol hydrochloride
Wybierz wielkość
25 MG
576,00 zł
200 MG
1610,00 zł
500 MG
3050,00 zł
1 G
5060,00 zł
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
576,00 zł
200 MG
1610,00 zł
500 MG
3050,00 zł
1 G
5060,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H57N2O2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.26
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (700001P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (700001P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (700001P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700001P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700001P
Zastosowanie
vaccine development
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](C1)(OC(NCC[N+](C)([H])C)=O)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](C)CCCC(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C32H56N2O2.ClH/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5;/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35);1H
Klucz InChI
ISXSJGHXHUZXNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
DC-Cholesterol HCl is a cholesterol derivative and a cationic lipid[1] with a head group and linker moiety.[2]
DC-Cholesterol HCl is a sterol-based transfection reagent.
Zastosowanie
DC-Cholesterol HCl is suitable:
  • for the preparation of ultrasound cationic microbubbles[3]
  • to prepare liposomes[4]
  • for the preparation of L-glutathione (GSH), loaded proliposomes[5]
DC-Cholesterol HCl may be used in the preparation of colloidal dispersions for transmission electron microscopy studies.[1] It may also be used in liposome preparation for assessing hexokinase activity,[6] poly (lactic-coglycolicacid) loading[7] and in mRNA transfection studies.[8]
Działania biochem./fizjol.
DC-Cholesterol is an effective transfection agent and a liposome reagent.[2] Liposome of DC-Cholesterol with dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE) are efficient for DNA transfection.[9] It imparts positive surface charge to the microbubbles for ultra sound based transfection of clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPRs).[3]
DC-cholesterol is a cationic lipid, known to be the most efficient in gene transfection study.[10][11]
Opakowanie
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (700001P-1g)
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (700001P-500mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700001P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700001P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Design of novel proliposome formulation for antioxidant peptide, glutathione with enhanced oral bioavailability and stability
Byeon JC, et al.
Drug delivery, 26(1), 216?225-216?225 (2019)
Cationic liposome (DC-Chol/DOPE= 1: 2) and a modified ethanol injection method to prepare liposomes, increased gene expression
Maitani Y, et al
International Journal of Pharmaceutics, 342(1-2), 33-39 (2007)
PLGA/liposome hybrid nanoparticles for short-chain ceramide delivery
Zou P, et al.
Pharmaceutical Research, 31(3), 684-693 (2014)
Cabazitaxel-Loaded Nanocarriers for Cancer Therapy with Reduced Side Effects
Kommineni N, et al.
Pharmaceutics, 11(3) (2019)
Pharmaceutical Chemistry ? I, 142-142 (2003)