Kluczowe dokumenty
890898P
Avanti
DOTMA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-O-octadecenyl-3-trimethylammonium propane (chloride salt)
Wybierz wielkość
1610,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1610,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (890898P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890898P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[Cl-]
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)