Przejdź do
890899C
Avanti
DODMA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-Dioleyloxy-3-dimethylaminopropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H81NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>99% (TLC)
form
chloroform solution
packaging
pkg of 1 × 4 mL (890899C-100MG), pkg of 5 × 4 mL (890899C-500MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentration
25 mg/mL in chloroform
application(s)
advanced drug delivery
lipid type
cationic lipids
transfection
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)CC(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3
InChI key
GLGLUQVVDHRLQK-UHFFFAOYSA-N
General description
DODMA (1,2-dioleyloxy-3-dimethylaminopropane) is an ionizable cationic lipid. DODMA possesses one double bond in each hydrocarbon tail with tertiary amine group and has a pKa of 7.0.
Application
DODMA is suitable for use in the preparation of lipid nanoparticles (LNPs).
Biochem/physiol Actions
DODMA (1,2-dioleyloxy-3-dimethylaminopropane) is used in the preparation of cationic liposomes and lipid nanoparticles (LNPs). LNPs with DODMA has low or neutral zeta potential. DODMA is efficient in encapsulating nucleic acid during synthesis by reducing the physiological pH. DODMA is implicated in gene therapy.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890899C-100MG)
5 × 5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890899C-500MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
53467890899OSML2044
DODMA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
890899C
DODMA
DODMA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
890899O
DODMA
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥98.0% (TLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
form
chloroform solution
form
liquid
form
oil
form
powder
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
manufacturer/tradename
-
concentration
25 mg/mL in chloroform
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)