Merck
880132P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Amine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
Wybierz wielkość
10 MG
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1400,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (880132P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH3)113]N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Opis ogólny
DSPE-PEG(5000) Amine is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid, containing two stearic acid as a hydrophobic moiety.[1]
Zastosowanie
DSPE-PEG(5000) Amine has been used in the preparation of polyethylene glycol (PEG)-lipid monolayers for neutron reflectivity study.[2]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880132P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhanced stability of PEG-block-poly (N-hexyl stearate l-aspartamide) micelles in the presence of serum proteins
Diezi TA, et al.
Molecular Pharmaceutics, 7(4), 1355-1360 (2010)
Folate-targeted gadolinium-lipid-based nanoparticles as a bimodal contrast agent for tumor fluorescent and magnetic resonance imaging
Nakamura T, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 37(4), 521-527 (2014)