Przejdź do
V8255
Liquid scintillation vials, glass
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, Cap: 22mm urea with metal foil liner. (caps packed separately), pkg of 500 ea
Synonim(y):
Glass Vials for Scintillation Counting
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
Material:
cap (urea), glass vial, metal foil liner
Packaging:
pkg of 500 ea
Feature:
closure type screw top vial, closure type white urea cap
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
cap (urea), glass vial, metal foil liner
feature
closure type screw top vial, closure type white urea cap
packaging
pkg of 500 ea
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
fitting
thread for 22-400
General description
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
Packaging
Vials are shrink-wrapped in individual cell trays of 100.
Caps are packed in sacks of 100 in separate trays.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V7005V7130M1152
material
cap (urea), metal foil liner, glass vial
material
glass vial
material
glass vial
material
glass vial, metal foil liner
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 1000 ea
feature
closure type screw top vial, closure type white urea cap
feature
closure type screw top vial, closure type white urea cap
feature
closure type polyethylene cap, poly-seal liner, closure type screw top vial
feature
closure type white urea cap
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
volume
20 mL
volume
20 mL
volume
20 mL
volume
6 mL
fitting
thread for 22-400
fitting
thread for 22-400
fitting
thread for 22-400
fitting
thread for 13-425
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liquid scintillation vials, glass
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)