Merck
DWK986541
WHEATON® liquid scintillation vial with attached cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986541, Fiolka scyntylacyjna z korkiem
Wybierz wielkość
500 EA
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986541
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
Szklane fiolki do ciekłej scyntylacji z oddzielnie pakowanymi nakrętkami
  • Rozmiar 20 ml
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego Wheaton 180 o niskiej zawartości potasu
  • Zliczanie tła jest spójne i niskie; transmisja ultrafioletowa jest wysoka
  • Dostępne z dołączonym korkiem, korkiem pakowanym oddzielnie lub bez korka
  • Wymiary (śr. x wys.): 28 mm x 61 mm (z nasadką)
Cechy i korzyści
  • Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
  • Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)