Przejdź do
M1152
Liquid scintillation vials, glass
volume 6 mL, Minivial, vial size 17 mm × 58 mm , with cap, Cap: 13mm urea with metal foil liner., pkg of 1000 ea
Synonim(y):
Glass vials for liquid scintillation
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
Material:
glass vial, metal foil liner
Packaging:
pkg of 1000 ea
Feature:
closure type white urea cap
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass vial, metal foil liner
feature
closure type white urea cap
packaging
pkg of 1000 ea
vial size
17 mm × 58 mm , with cap
volume
6 mL
fitting
thread for 13-425
General description
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
Packaging
Vials are shrink-wrapped, 200 per tray.
Caps are packed in separate tray.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1901V8255V7005
material
glass vial, metal foil liner
material
glass vial, metal foil liner
material
cap (urea), glass vial, metal foil liner
material
glass vial
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
feature
closure type white urea cap
feature
closure type white urea cap
feature
closure type screw top vial, closure type white urea cap
feature
closure type screw top vial, closure type white urea cap
vial size
17 mm × 58 mm , with cap
vial size
17 mm × 58 mm , with cap
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
volume
6 mL
volume
6 mL
volume
20 mL
volume
20 mL
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 22-400
fitting
thread for 22-400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liquid scintillation vials, glass
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)