Kluczowe dokumenty
Z190527
Sigma-Aldrich
Liquid scintillation vials (with screw cap attached)
polypropylene cap, foamed PE liner, pkg of 500 ea
Synonim(y):
Fiolki do ciekłej scyntylacji z dołączonym zakrętką
Wybierz wielkość
500 EA
1445,00 zł
1445,00 zł
Cena katalogowa1700,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1445,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
1445,00 zł
Cena katalogowa1700,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear glass vial
foamed PE liner
polypropylene cap
Właściwości
closure type polypropylene cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 500 ea
rozmiar
28 mm × 61 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 22-400
Opis ogólny
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Reliable Wheaton "180" brand low-potassium glass. White 22 mm caps have tops suitable for writing. Vials with caps attached are packed in individual cells in trays of 100.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allison M Khoo et al.
Scientific reports, 7(1), 18044-18044 (2017-12-24)
Theoretical investigations suggest that gold nanoparticle (GNP)-mediated radiation dose enhancement and radiosensitization can be maximized when photons interact with gold, predominantly via photoelectric absorption. This makes ytterbium (Yb)-169, which emits photons with an average energy of 93 keV (just above the
Questions
  1. Do these glass vials need to be washed before being autoclaved?
    1 answer
    1. This product does not need to be washed before being autoclaved.