Kluczowe dokumenty
Z178365
Scienceware® dzbanek dozujący
snap closure, prevents "glugging", pkg of 1 ea
Synonim(y):
Butelka o pojemności 5 galonów, magazynowanie wody, pojemniki na wodę
Wybierz wielkość
1 EA
332,00 zł
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
332,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
pojemność pojemnika
5 gal (20 L)
Opis ogólny
Five-gallon HDPE jug has flat sides, rounded corners, carrying handle, and bottom grip for pouring. Fill opening is 52 mm and contains a screw-cap having center thread for spigot. LDPE spigot is 1/4 turn type with 5/8 in. diameter outlet tube (1 1/4 in. long).
Jug lies on side with spigot overhanging shelf or table. Air vent, with snap closure, prevents "glugging". Spigot extends 70 mm from cap. 1 gal-molded-in graduations. 25 cm2 × 38 cm high over the handle.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1