Kluczowe dokumenty
Z675547
Polypropylene carboy with spigot
size 20 L
Synonim(y):
dozownik laboratoryjny
Wybierz wielkość
1 EA
1150,00 zł
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11846-0050
rozmiar
20 L
Opis ogólny
Heavy-duty carboys have a molded-in, threaded bung that receives the spigot. All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • Single-handed spigot control for simple dispensing
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • Two large handles for transport or pouring
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)