Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 6422-0010
General description
Adapter accepts 1/4 to 5/16 in. tubing. This spigot is the standard fitting for all Nalgene carboys. Do not autoclave adapter.
Spigots fit all Nalgene carboys. Both are autoclavable when installed on autoclavable carboys. Thread is 11/8 in. - 12 straight female threads. Spout accepts 5/8 in. I.D. tubing.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description polypropylene | description capacity 4 L (1 gal), polyethylene | description Tefzel® | description nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene |
| material polypropylene | material polyethylene | material Tefzel® | material polypropylene , polypropylene spigot and screw closure |
| manufacturer/tradename Nalgene 6422-0010 | manufacturer/tradename Bel-Art F11847-0010 | manufacturer/tradename Nalgene 6432-0010 | manufacturer/tradename Nalgene 2319-0130 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carboy spigots
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?