About This Item
Kod UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F10794-0025
rozmiar
10 L
Opis ogólny
All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
- 83 mm cap seals with a silicone gasket
- One large handle for transport or pouring
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)